Fontos dokumentumok
H3023
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid
≥90% (HPLC), liquid, Ras/MAP pathway activitor
Szinonimák:
20-HETE, 20-Hydroxyarachidonic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
20-Hydroxy-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenoic acid, ~100 μg/mL in ethanol, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
liquid
koncentráció
~100 μg/mL in ethanol
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNDIXBJHNLFJJP-DTLRTWKJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)