Fontos dokumentumok
G6403
Glutaraldehyde solution
50% in H2O, suitable for photographic applications
Szinonimák:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
50% in H2O
szín
colorless
mp
-21 °C ((-6 °F))
oldhatóság
water: soluble
alkalmasság
suitable for photographic applications
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Assessment of dimensional stability of novel VPES impression material at different time intervals with standard disinfectants.: This research evaluates the dimensional stability of a novel vinyl polyether silicone (VPES) impression material when exposed to various disinfectants, including glutaraldehyde solutions, demonstrating its reliability for dental applications (Ahuja et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?