Fontos dokumentumok
354400
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde Solution
25% Aqueous
Szinonimák:
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Lineáris képlet:
OHC(CH2)3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116133
NACRES:
NA.32
product name
Glutaraldehyde, 25% Aqueous Solution,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
electron microscopy: suitable
szín
clear light yellow
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues.
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Fizikai forma
25% aqueous solution.
Egyéb megjegyzések
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Sujin Park et al.
Histochemistry and cell biology, 153(2), 89-99 (2019-11-14)
Autophagy is a degradative cellular process that can be both non-selective and selective and begins with the formation of a unique smooth double-membrane phagophore which wraps around a portion of the cytoplasm. Excess and damaged organelles and cytoplasmic protein aggregates