Fontos dokumentumok
49629
Glutaraldehyde solution
technical, ~50% in H2O (5.6 M)
Szinonimák:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
~50% in H2O (5.6 M)
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.421
mp
-21 °C ((-6 °F))
oldhatóság
water: soluble
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Optical-transparent and flexible glucose sensor with ITO electrode.: This paper presents the design and testing of an innovative optical-transparent and flexible glucose sensor, which includes an Indium Tin Oxide (ITO) electrode, for enhanced performance and usability in medical diagnostics (Mitsubayashi K et al., 2003).
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?