Fontos dokumentumok
8.14393
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyde
(50% solution in water) for synthesis
Szinonimák:
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Lineáris képlet:
OHC(CH2)3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
NACRES:
NA.22
gőznyomás
22 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
395 °C
koncentráció
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
12.75 cSt(25 °C)
bp
100.7 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
sűrűség
1.13 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (hydrogensulfit methode): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F
Lobbanási pont (C)
71 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)