Fontos dokumentumok
1.08337
Millipore
D-(+)-Glucose
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Dextrose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
EC index szám:
200-075-1
NACRES:
NA.79
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
500 °C
hatékonyság
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-152 °C (lit.)
oldhatóság
470 g/L
térfogatsúly
630 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Általános leírás
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Alkalmazás
D(+)-Glucose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur. CAS 50-99-7, molar mass 180.16 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (calc. on anhydrous substance)97.5 - 102.0 %Identity (specific rotation)passes testIdentity (HPLC)passes testIdentity (water)passes testAppearance of solutionpasses testConductivity≤ 20 µS/cmRelated substances (sum of impurities A and B)≤ 0.4 %Related substances (impurity C)≤ 0.2 %Related substances (impurity D)≤ 0.15 %Related substances (unspecified impurities)≤ 0.10 %Related substances (Sum of all impurities)≤ 0.5 %Dextrinpasses testSoluble starch, sulfite≤ 15 ppmResidual solvents (ICH Q3C)excluded by the manufacturing processWater (according to Karl Fischer)≤ 1.0 %Corresponds to Reag. Ph.Eur.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1