Fontos dokumentumok
F1543
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
BioXtra, ≥98%
Szinonimák:
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
mp
100 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
dilute sulfuric acid: 1 M
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- pH responsive controlled release of anti-cancer hydrophobic drugs from sodium alginate and hydroxyapatite bi-coated iron oxide nanoparticles.: This study explores the use of ammonium iron(II) sulfate hexahydrate in the synthesis of bi-coated iron oxide nanoparticles for pH-responsive controlled drug release. The nanoparticles, coated with sodium alginate and hydroxyapatite, were designed for the controlled release of hydrophobic anti-cancer drugs, demonstrating significant potential for targeted cancer therapy applications (Manatunga et al., 2017).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)