Fontos dokumentumok
09719
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Szinonimák:
Ammonium ferrous sulfate hexahydrate, Ammonium iron(II) sulfate, Mohr’s salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (RT)
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow-green
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe3+: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?