Fontos dokumentumok
E2028
Ethidium bromide monoazide
≥95% purity (HPLC), solid
Szinonimák:
3-Amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, Ethidium monoazide bromide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ethidium bromide monoazide, ≥95% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
technika/technikák
titration: suitable
szín
orange
oldhatóság
DMF: soluble
ethanol: soluble
ε (extinkciós együttható)
≥5200 at 459-465 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(ccc3c4ccc(N)cc14)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?