Fontos dokumentumok
C4881
Chlortetracycline hydrochloride
≥91.0% dry basis (HPLC)
Szinonimák:
7-Chlorotetracycline hydrochloride
Teszt
≥91.0% dry basis (HPLC)
form
powder
pKa (25 °C)
3.3
7.4
9.3
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Loss of cell wall permeability.
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2