Fontos dokumentumok
SML3448
Propidium monoazide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-Amino-8-azido-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridium dichloride, Propidium monoazide dichloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
red to black
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C=C(C=C3)N)[N+](CCC[N+](CC)(C)CC)=C2C4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3