1.32381
Anaerocult™ A
To produce an anaerobic milieu in the anaerobic jar for the cultivation of obligatory and facultative anaerobes., suitable for microbiology
Szinonimák:
Anaerobic growth, Anaerobic incubation
Forma
solid
Jellemzők
Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere in a 2.5L anaerobic jar.
gyártó/kereskedő neve
Anaerocult™
kiszerelés
pkg of 10 Anaerocult™ A
tárolási körülmény
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
szín
white
alkalmazás(ok)
microbiology
kompatibilitás
ANAEROTEST™
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Cikkek
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.