1.32383
Anaerocult™ C
For creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere inside an anaerobic jar, suitable for microbiology
Szinonimák:
Microaerophilic growth, Microaerophilic incubation
Forma
solid
Jellemzők
Generates an oxygen depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 liter anaerobe jar.
kiszerelés
pack of 25 bags
gyártó/kereskedő neve
Anaerocult™
tárolási körülmény
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
alkalmazás(ok)
microbiology
kompatibilitás
ANAEROTEST™
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Lungs, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Cikkek
Anaerocult® system supports reliable anaerobe cultivation for microbiological research needs.