Fontos dokumentumok
D2813
4,5-Diaminofluorescein diacetate
≥98% purity (HPLC), lyophilized powder
Szinonimák:
DAF-2 DA
About This Item
Javasolt termékek
product name
4,5-Diaminofluorescein diacetate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
szín
colorless to white
oldhatóság
DMSO: <2 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.