R8004
Rhodamine 123
Powder
Szinonimák:
2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
Rhodamine 123, mitochondrial specific fluorescent dye
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=N)C=C3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYFATKRONKHHQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Early Lineage Progression and Aging Phenotypes in
Adult Hippocampal Neurogenesis