Fontos dokumentumok
A9135
Ethyl arachidonate
≥98.5% (GC), liquid
Szinonimák:
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid ethyl ester, Arachidonic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fungus
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
form
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15,17-18H,3-7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNXPWYFWAZVIAU-GKFVBPDJSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves