Fontos dokumentumok
PHR3167
1,3-Propanediol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, Trimethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1570483
gőznyomás
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
API-család
1,3-propanediol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 mL
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
sűrűség
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1