Fontos dokumentumok
239844
3-Amino-1-propanol
≥99%
Szinonimák:
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.59 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
törésmutató
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?