Fontos dokumentumok
C9231
Carbenicillin disodium
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Carbenicillin disodium salt, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Forma
solid
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)