1086141
USP
Calcipotriene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Calcipotriol, (5Z,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1α,3ε,24-triol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
calcipotriene
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/C3[C@@]([C@H](CC3)[C@H](C)\C=C\[C@@H](O)C4CC4)(CCC/2)C)\C1)O
InChI
1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24?,25-,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWQQLNNNIPYSNX-OUSHRDKSSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Calcipotriene exists in two forms, anhydrous, which does not contain water molecules, or hydrated, which contains one molecule of water.
Alkalmazás
Also used to prepare system suitability, standard, sensitivity solution, standard stock, and system suitability stock solution for assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Calcipotriene
- Calcipotriene Ointment
- Calcipotriene Cream
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)