Fontos dokumentumok
C1389
Carbenicillin disodium salt
89.0-100.5% anhydrous basis
Szinonimák:
Carbenicillin, Disodium carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (chemical)
Minőségi szint
Teszt
89.0-100.5% anhydrous basis
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Általános leírás
Carbenicillin is commonly used in cell biology applications to prevent the growth of bacterial contaminants. It is also used in microbiology to select for bacteria that have been transformed with a vector harboring the gene encoding beta-lactamase, which makes them resistant to carbenicillin.
Alkalmazás
- in the preparation of Luria-Bertani (LB) agar plates and media
- as a selective agent in the culture media to prevent the growth of bacterial contaminants
- in a study focused on the development of monoclonal antibodies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Tulajdonságok és előnyök
- Broad-spectrum antibiotic with bactericidal and beta-lactamase resistant activity
- Effective against a wide range of bacteria, including Pseudomonas aeruginosa
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- Offers greater stablility than ampicillin
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)