Fontos dokumentumok
C7039
Cefotaxime sodium salt
powder or crystals, suitable for plant cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Cefotaxim sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Cefotaxime sodium salt, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder or crystals
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szín
off-white to pale yellow
oldhatóság
H2O: 10% ( )
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
agriculture
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.