Fontos dokumentumok
R0600000
Riboflavin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(−)-Riboflavin, Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
fermentation/recombinant (Bacillus subtilis)
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
riboflavin
form
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Általános leírás
Riboflavin is a type of vitamin B that plays a vital role in human nutrition and growth. It finds potential applications in biochemical redox reactions and is present in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)