Merck
861030
Sigma-Aldrich
Auramine O
Dye content 85 %, certified by the Biological Stain Commission
Szinonimák:
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21N3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.83
Colour Index szám:
41000
Beilstein:
4030061
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder or chunks
összetétel
Dye content, 85%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
λmax
370 nm
434 nm (2nd)
ε (extinkciós együttható)
≥12000 at 249-255 nm in water at 0.005 g/L
≥15000 at 367-373 nm in water at 0.005 g/L
≥36000 at 429-435 nm in water at 0.005 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Auramine O has been used to study the cuticle/cutin in the epidermis of the pollen presenter in Vangueria infausta.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Auramine O is used for the staining of acid-fast organisms, coccidia. Auramine O along with carbol generates brilliant yellow fluorochrome of tubercle bacilli. It is effective in detecting positive cases of tuberculosis. Auramine O binds to the mycolic acid in the bacterial cell wall.
Alkalmasság
Certified for use by fluorescence microscopy in Churukian′s modification of Truant′s fluorescent method for acid fast bacilli on paraffin sections.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Garcia LS
Practical Guide to Diagnostic Parasitology (2009)
Cell Structure and Function by Microspectrofluorometry (2014)
Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (2006)
The Sigma-Aldrich Handbook of Stains, Dyes and Indicators,, 103-103 (1990)
The epidermal cell structure of the secondary pollen presenter in Vangueria infausta (Rubiaceae: Vanguerieae) suggests a functional association with protruding onci in pollen grains.
PLoS ONE, 9, e96405-e96405 (2014)