Fontos dokumentumok
ALD00618
(+)-PI Reagent
≥95%
Szinonimák:
(2S,3aR,5S,7aR)-7a-methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
About This Item
Javasolt termékek
Alkalmazás
Learn more about PI and PSI reagents
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.