Merck
419362
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite
95%
Szinonimák:
Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2NP[OC(CH3)3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.38
Beilstein:
4858847
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
85-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite is a general reagent to introduce tert-butyl-protected phosphate groups. It is commonly used in phosphorylation of biomolecules. It can also be used in the synthesis of phosphoramidate-linked glycoconjugates.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fluorogenic peptide substrates for serine and threonine phosphatases.
Xue F and Seto C T
Organic Letters, 12(9), 1936-1939 (2010)
Synthesis, structure? activity relationships, and biological evaluation of fatty alcohol phosphates as lysophosphatidic acid receptor ligands, activators of PPARγ, and inhibitors of autotaxin.
Durgam G G, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(15), 4919-4930 (2005)
Solid?Phase Synthesis of Phosphoramidate?Linked Glycopeptides.
Jaradat D S M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(26), 5004-5009 (2010)
Joanna M Swarbrick et al.
The Journal of organic chemistry, 77(9), 4191-4197 (2012-01-31)
Stable cyclic adenosine 5'-diphosphate ribose (cADPR) analogues are chemical biology tools that can probe the Ca(2+) release mechanism and structure-activity relationships of this emerging potent second messenger. However, analogues with an intact "northern" ribose have been inaccessible due to the