Merck
ALD00625
Sigma-Aldrich
PSIO
Szinonimák:
(2S,3aS,6R,7aS)-3a-Methyl-2-((4-bromophenyl)thio)-6-(prop-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H22BrO2PS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
421.35
UNSPSC kód:
12141909
NACRES:
NA.22
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Minőségi szint
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](O[P@](S2)(SC3=CC=C(Br)C=C3)=O)C1
InChI
1S/C16H22BrO2PS2/c1-11(2)12-8-9-16(3)15(10-12)19-20(18,22-16)21-14-6-4-13(17)5-7-14/h4-7,11-12,15H,8-10H2,1-3H3/t12-,15+,16+,20?/m1/s1
Alkalmazás
PSIO is a P(V) reagent developed by the Baran Lab as a part of the Ψ platform, used in the direct phosphorylation of alcohols. This reagent is scalable and easy to use under mild conditions, and is functional for a broad substrate scope, including many alcohols that are challenging to otherwise activate.
Learn more about PI and PSI reagents
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.