Fontos dokumentumok
W381918
L-Arginine
99%, FCC, FG
Szinonimák:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Teszt
99%
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +27°, c = 8 in 6 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
faint
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Géninformáció
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Alkalmazás
- Metabolomic approaches to dissect dysregulated metabolism in the progression of pre-diabetes to T2DM.: This study employs L-Arginine to examine metabolic changes during the transition from pre-diabetes to type 2 diabetes mellitus, offering new targets for early intervention (Ji et al., 2024 Jun). Link to the article.
- Amino acid profile alteration in age-related atrial fibrillation.: Investigates the role of L-Arginine in cardiovascular aging, highlighting its potential in developing therapeutic strategies against atrial fibrillation associated with aging (Huang et al., 2024 Mar). Link to the article.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?