Fontos dokumentumok
A1720
G 418 disulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Antibiotic G418
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
G 418 disulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D (Specific Rotation: +104.4o (c=0.3% in H2O at 26oC))
hatékonyság
≥720 μg per mg (Dried basis)
molekulatömeg
692.7
kiszerelés
pkg of 1 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 8 days.)
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocols
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.