Fontos dokumentumok
181003
Millipore
L-Arginine, Hydrochloride
Szinonimák:
L-Arginine monohydrochloride, Arg, HCl, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.21
Teszt
≥99% (perchloric acid titration)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szennyeződések
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
szín
white
oldhatóság
water: 40 mg/mL
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1