A0336
Bovine Serum Albumin solution
30% in saline, IgG free, aseptically filled
Szinonimák:
Albumin solution from bovine serum, BSA solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
sterilitás
aseptically filled
Teszt
28-32% protein basis (biuret)
form
solution
tisztítva
heat shock fractionation
nem tartalmaz
stabilizer or preservative
eredet
USA origin
koncentráció
28-32% (biuret)
30% in saline
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤25 ng/mg protein IgG
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- of Eagle′s minimal essential medium (MEM) used as the liquid maintenance medium (MM) for virus infection
- of blocking solution in stimulated and automated immunostaining
- of Temin′s modified eagles medium to prepare the fresh overlay medium
- in binding medium to perform binding assays
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)