Fontos dokumentumok
10711454001
Roche
Bovine Serum Albumin
blood typing: suitable, Endonuclease, Exonuclease, Rnases, Proteinases free
Szinonimák:
Bovine Serum Albumin, BSA, Bovine albumin, Bovine serum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Forma
solution
kiszerelés
pkg of 1 mL (20 mg/ml)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
DNA synthesis: suitable
pH
4.8-7.5
idegen aktivitás
RNase, none detected
endonuclease, none detected
exonuclease, none detected
proteinase, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Általános leírás
Contents
Solution of 20mg/ml Bovine Serum Albumin in 50mM Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0.25mM EDTA, 1mM 2-mercaptoethanol, 50% glycerol (v/v), pH approximately 7.6.
Alkalmazás
- preparation of circular DNA molecules
- amplification of bacterial 16S rRNA genes
- BOX-PCR fingerprinting
Minőség
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?