Fontos dokumentumok
A9085
Bovine Serum Albumin
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~66 kDa
tisztítva
heat shock fractionation
kiszerelés
poly bottle of
eredet
USA origin
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
szennyeződések
IgG free
≤25 ng/mg protein IgG
pH
7
oldhatóság
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
Blue tongue virus, none detected
Vesicular Statitis virus, none detected
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... ALB(280717)
Általános leírás
Alkalmazás
- the washing of the rabbit tissue sections in immunofluorescence microscopy
- incubation of red blood cells (RBC) for flow cytometry analysis
- as a component of Hanks′ balanced salt solution with Ca2+ and Mg2+ (HBSS++) for eosin-5-maleimide staining and RBC washing in magnetic circular dichroism measurements
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Essentially IgG free (immunoglobulin-free)
- Heat shock fractionated
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)