Fontos dokumentumok
73732
2-Nitrophenyl octyl ether
Selectophore™, ≥99.0%
Szinonimák:
1-Nitro-2-octyloxybenzene
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.511
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?