Fontos dokumentumok
99978
Supelco
Ammonium ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NB.61
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
Forma
liquid
összetétel
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877)
2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)