Fontos dokumentumok
GF52959785
Zinc
foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95+%
Szinonimák:
Zinc, ZN000250
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Teszt
99.95%
Forma
foil
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 529-597-85
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
méret × vastagság
300x300 mm × 0.1 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)