Merck
NIST682
High-purity zinc
NIST® SRM® 682
Szinonimák:
Zinc
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
kiszerelés
pkg of block
gyártó/kereskedő neve
NIST®
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
High-purity zinc is a semicircular bar segment with a 57 mm (2 1/4 inch) diameter, 25.4 mm (1 inch) depth at the mid-diameter, and 19 mm (3/4 inch) length. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 682_cert
SRM 682_SDS
Alkalmazás
Standard Reference Material(SRM) is used to calibrate instruments and evaluate chemical methods used inzinc analysis.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Beryllium (Be), Bismuth (Bi), Boron (B), Cadmium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag), Thallium (Tl), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)