PHR3797
Polysorbate 60
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monostearate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
USP 1547947
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 5x1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)