P3190
TWEEN® 65
Szinonimák:
Polyoxyethylenesorbitan Tristearate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Forma
solid
összetétel
Stearic acid, ≥40% (balance primarily palmitic acid)
koncentráció
≥35% (palmitic acid, GC)
technika/technikák
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
300.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
149.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?