Fontos dokumentumok
T400
DL-Tartaric acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
DL-2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
mp
210-212 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Alkalmazás
- In the Debus–Radziszewski reaction as a weak acid for the synthesis of imidazolium ionic liquid.
- As an additive in electrochemical deposition technique for the synthesis of bismuth thin films to be used as X-ray absorbers.
- As a complexing agent for the synthesis of nano-crystalline indium tin oxide (ITO) powder.
- As a dopant for the synthesis of polyaniline nanofibers and nanotubes by oxidation polymerization.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
410.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
210 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.