Merck
371416
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
97%
Szinonimák:
L-(-)-DTTA, Di-p-toluyl-L-tartaric acid
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.35
Beilstein:
2022481
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
Általános leírás
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid is a O,O′-diacyl tartaric acid derivative that can be prepared by the resolution of its racemate in the presence of cinchonine.
Alkalmazás
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid may be used as a chiral resolving agent for the resolution of the racemic bases to isolate the (-)-enantiomeric forms.
Resolving agent for racemic amines.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)