Merck
33975
Supelco
Carprofen
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid
Méret kiválasztása
100 MG
45 880,00 Ft
45 880,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
45 880,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.71
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
45 880,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS2(5743)
Általános leírás
Carprofen, is a non-steroidal anti-inflammatory drug, generally used to treat degenerative joint disease like canine osteoarthritis in animals.[1] It can also be used like an analgesic agent to control the postoperative pain produced, during ovariohysterectomy in cats.[2]
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Paulin Jirkof et al.
Laboratory animals, 46(4), 325-334 (2012-10-26)
Individual housing of laboratory mice may increase vulnerability to surgical stress, and interfere with postsurgical recovery. To analyse the effect of housing conditions on recovery, pair- and single-housed female C57BL/6J mice underwent a minor laparotomy +/- analgesia, anaesthesia only or
Sarah Malek et al.
BMC veterinary research, 8, 185-185 (2012-10-06)
Pain and impaired mobility because of osteoarthritis (OA) is common in dogs and humans. Efficacy studies of analgesic drug treatment of dogs with naturally occurring OA may be challenging, as a caregiver placebo effect is typically evident. However, little is
Handbook of Small Animal Gastroenterology (2003)
Angelo D Favia et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(20), 8807-8826 (2012-10-10)
Pain and inflammation are major therapeutic areas for drug discovery. Current drugs for these pathologies have limited efficacy, however, and often cause a number of unwanted side effects. In the present study, we identify the nonsteroidal anti-inflammatory drug carprofen as
I N Plessas et al.
The Veterinary record, 171(20), 501-501 (2012-10-27)
The disease complex Chiari-like malformation (CM) and syringomyelia (SM) has been associated with the development of neuropathic pain (NeP), and commonly affects Cavalier King Charles spaniels (CKCS). This prospective cohort study followed 48 CKCSs with CM and/or SM and clinical
Questions
  1. Is this item pharmaceutical-grade?
    1 answer
    1. This product is intended for research use as an analytical standard. This item is not suitable for human or veterinary use and is not pharmaceutical grade.
      Helpful?