Fontos dokumentumok
46482
Naproxen
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-154 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)