Fontos dokumentumok
92732
Trimethylsulfonium hydroxide solution
~0.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
TMSH
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
kiszerelés
pkg of 10 × 1 mL
koncentráció
~0.25 M in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[OH-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDTPTXSNPBAUHX-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?