Fontos dokumentumok
1.06839
Supelco
Sodalime pellets with indicator
for analysis
About This Item
UNSPSC kód:
12352319
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
veszteség
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
szín
, Passes test
részecskeméret
2-5 mm, coeff var ≥95%
kapacitás
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
térfogatsúly
75 g/100 mL
alkalmasság
passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1