Fontos dokumentumok
72073
Soda lime
p.a., with indicator, pellets
About This Item
Javasolt termékek
grade
p.a.
Minőségi szint
form
pellets
minőség
with indicator
veszteség
13-18% loss on drying, 105 °C
részecskeméret
2-5 mm
pH
7-14
kapacitás
≥27 % absorption capacity (CO2)
térfogatsúly
~75 g/100 mL
SMILES string
[OH-].[Na+].O=[Ca]
InChI
1S/Ca.Na.H2O.O/h;;1H2;/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- As a hydrolysis reagent in the synthesis of bentazone from isatoic anhydride.
- In the monitoring of CO2 efflux from field soils.
- In the direct measurement of dissolved CO2 (carbon dioxide) in supersaturated water.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?