Fontos dokumentumok
92718
1-(Trimethylsilyl)imidazole - Pyridine mixture
for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
Silylating mixture VII, TMSI+Pyridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
leírás
1:4 (v/v)
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.98 g/mL at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs