Merck
79271
Supelco
Trimethylsilyl methallylsulfinate
for GC derivatization, ≥90.0% (GC)
Szinonimák:
2-Methyl-2-propenesulfinic acid trimethylsilyl ester, SILMAS-TMS, Trimethylsilyl 2-methyl-2-propenesulfinate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H16O2SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.35
Beilstein:
9043766
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
grade
for GC derivatization
Teszt
≥90.0% (GC)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=C)CS(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16O2SSi/c1-7(2)6-10(8)9-11(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVMZLLSHIFLNSJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Silyl methallylsulfinates: efficient and powerful agents for the chemoselective silylation of alcohols, polyols, phenols and carboxylic acids.
Huang, X., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1297-1299 (2005)