Fontos dokumentumok
69484
N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide
for GC derivatization, LiChropur™, ≥90% (GC)
Szinonimák:
N-Trimethylsilyl-N-methylheptafluorobutyramide, MSHFBA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.353 (lit.)
n20/D 1.353
bp
148 °C (lit.)
sűrűség
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12F7NOSi/c1-16(18(2,3)4)5(17)6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMXKINNDZCNCEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Simultaneous quantitation of cocaine, opiates, and their metabolites in human hair by positive ion chemical ionization gas chromatography-mass spectrometry: This study demonstrates the application of N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide in forensic toxicology to analyze drug residues in human hair, providing a robust method for detecting such compounds at trace levels (Höld KM, Wilkins DG, Rollins DE, Joseph RE Jr, Cone EJ, 1998).
- Detection of stanozolol in hair by negative ion chemical ionization mass spectrometry: The research utilizes N-Methyl-N-trimethylsilylheptafluorobutyramide for the sensitive detection of stanozolol, a performance-enhancing steroid, in hair samples. This method is particularly useful in sports doping analyses to ensure fair play (Höld KM, Wilkins DG, Crouch DJ, Rollins DE, Maes RA, 1996).
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs