Fontos dokumentumok
92332
Chloride ionophore IV
Selectophore™
Szinonimák:
4,5-Bis-[N′-(butyl)thioureido]-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
About This Item
Javasolt termékek
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore™
form
powder
SMILES string
CCCCNC(=S)Nc1cc(cc2c1Oc3c(NC(=S)NCCCC)cc(cc3C2(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H50N4OS2/c1-11-13-15-34-29(39)36-25-19-21(31(3,4)5)17-23-27(25)38-28-24(33(23,9)10)18-22(32(6,7)8)20-26(28)37-30(40)35-16-14-12-2/h17-20H,11-16H2,1-10H3,(H2,34,36,39)(H2,35,37,40)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYGZJHGSLBVTPV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?